Learn More
Eppendorf™ Kolbenplattformen für Laborschüttler
Für den Einsatz mit New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™ Schüttlern
510.00 € - 1665.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Anzahl Positionen | Länge (metrisch) Plattform | Breite (metrisch) Plattform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Anzahl Positionen | Länge (metrisch) Plattform | Breite (metrisch) Plattform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11688643
|
Eppendorf™
M1194-9920 |
Innova Modell 2150 Schüttelkolben | 8 | 61 cm | 46 cm |
955.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11658623
|
Eppendorf™
M1190-9906 |
Innova 2000, Excella E1/E2, alle Schüttler der I-Serie | 8 | 40,6 cm | 30,4 cm |
650.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11336004
|
Eppendorf™
M1191-9910 |
Innova 2300, Excella E5/E10, I-2500/I-2500KC | 40 | 76 cm | 46 cm |
1545.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11648623
|
Eppendorf™
M1190-9905 |
Innova 2000, Excella E1/E2, alle Schüttler der I-Serie | 12 | 40,6 cm | 30,4 cm |
740.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11335974
|
Eppendorf™
M1194-9903 |
Innova 2100, Excella E5, I-2500/I-2500KC | 64 | 46 cm | 46 cm |
1170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11365974
|
Eppendorf™
M1194-9906 |
Innova 2100, Excella E5, I-2500/I-2500KC | 16 | 46 cm | 46 cm |
995.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11355974
|
Eppendorf™
M1194-9905 |
Innova 2100, Excella E5, I-2500/I-2500KC | 25 | 46 cm | 46 cm |
1035.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11345974
|
Eppendorf™
M1194-9904 |
I-2400, Innova 2100, Excella E24/E24R Schüttler | 34 | 46 cm | 46 cm |
995.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11608633
|
Eppendorf™
M1190-9915 |
Innova 2000, Excella E1/E2, alle Schüttler der I-Serie | 20 | 33 cm | 28 cm |
510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11618633
|
Eppendorf™
M1190-9916 |
Innova 2000, Excella E1/E2, alle Schüttler der I-Serie | 12 | 33 cm | 28 cm |
510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11638633
|
Eppendorf™
M1190-9918 |
Innova 2000, Excella E1/E2, alle Schüttler der I-Serie | 6 | 33 cm | 28 cm |
540.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11628633
|
Eppendorf™
M1190-9917 |
Innova 2000, Excella E1/E2, alle Schüttler der I-Serie | 8 | 33 cm | 28 cm |
540.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11385974
|
Eppendorf™
M1194-9908 |
I-2400, Innova 2100, Excella E24/E24R Schüttler | 5 | 46 cm | 46 cm |
955.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11375974
|
Eppendorf™
M1194-9907 |
I-2400, Innova 2100, Excella E24/E24R Schüttler | 9 | 46 cm | 46 cm |
955.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11326004
|
Eppendorf™
M1191-9909 |
Innova 2300, Excella E5/E10, I-2500/I-2500KC | 65 | 76 cm | 46 cm |
1665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Descrizione
- Spezialplattformen für bestimmte Erlenmeyer- und Fernbachkolben
- Lieferung mit Klammern
Die aufgeführten Kapazitäten betreffen die gängigsten Gefäße jeder Größe, die in ein ausgewogenes Muster passen.
Specifica
Spezielle Schüttler-Plattform |