Learn More
New Pig Graue saugfähige Universalmatten
Artikelnummer. p-3801685
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
7.8 gal.
Abmessungen (L x B):
60 ft. x 15 in. (18 m x 38 cm)
Typ:
Universal Absorptionsmatte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12913645
Marke: New Pig MAT242
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tough mat lasts longer and requires less changeouts
  • Dimple pattern speeds wicking of liquid throughout mat for faster, easier cleanup
  • Highly absorbent, fine-fiber construction won't leave liquids or fiber residue behind
  • Absorbed leaks and drips blend right in; dark gray color hides grime so mat stays on the job longer
  • Flame-resistant material won't burn immediately like cellulose mats; melts when exposed to high heat while on the job
  • Can be wrung out and incinerated after use to reduce waste or for fuels blending
  • Dimensions: 15 x 20 in. (38.1cm x 50.8cm)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 29 CFR 1910.22(a)(2)
Farbe Grau
Kapazität (angloamerikanisch) 7.8 gal.
Kapazität (metrisch) 0.23 l
Material Polypropylen
Typ Universal Absorptionsmatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für das Auffangen von Tropfen und das Aufsaugen ausgelaufener Substanzen
Gewichtskapazität Schwer
Abmessungen (L x B) 60 ft. x 15 in. (18 m x 38 cm)
Länge (angloamerikanisch) 60 ft.
Länge (metrisch) 18 m
Breite (angloamerikanisch) 15 in.
Breite (metrisch) 38 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 6.9 lb.
Gewicht (metrisch) 3.1 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.