Learn More
New Pig Matten, Kissen, Rollen und Socken für gefährliche Materialien
Artikelnummer. 12409277
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
12.54 oz
28.16 oz
40.2 gal.
Abmessungen (L x B):
150 ft. x 30 in.
33.02 x 25.4 cm
50.8 x 38 cm
Gewicht (angloamerikanisch):
8 lb.
8,1 lb.
30 lb.
Packungsgröße:
1 Rollen
50 Stück
Artikelnummer. 12409277
Marke: New Pig MAT309
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stop the spread of acids and bases.
  • Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
  • Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
  • Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
  • Can be incinerated after use to reduce waste
Spezifikation
Farbe Rosa
Kapazität (angloamerikanisch) 40.2 gal.
Kapazität (metrisch) 152.2 L
Material Polypropylen
Typ Hazmat Absorbent Pad
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quickly diking and stopping the spread of chemical spills, absorbs acids, bases, corrosives
Gewichtskapazität Heavyweight
Abmessungen (L x B) 150 ft. x 30 in.
Länge (angloamerikanisch) 150 ft.
Länge (metrisch) 45.7 m
Breite (angloamerikanisch) 30 in.
Breite (metrisch) 76.2 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 30 lb.
Gewicht (metrisch) 13.6 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.