Learn More
New Pig Matten, Kissen, Rollen und Socken für gefährliche Materialien
Artikelnummer. 12439277
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
12.54 oz
28.16 oz
40.2 gal.
Abmessungen (L x B):
150 ft. x 30 in.
33.02 x 25.4 cm
50.8 x 38 cm
Gewicht (angloamerikanisch):
8 lb.
8,1 lb.
30 lb.
Packungsgröße:
1 Rollen
50 Stück
Artikelnummer. 12439277
Marke: New Pig MAT351
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stop the spread of acids and bases.
  • Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
  • Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
  • Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
  • Can be incinerated after use to reduce waste
Spezifikation
Farbe Rosa
Kapazität (angloamerikanisch) 12.54 oz
Kapazität (metrisch) 37.1 l
Material Polypropylen
Typ Hazmat Absorptionspad
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die schnelle Eindämmung und das Stoppen von ausgelaufenen Chemikalien, absorbiert Säuren, Basen und korrosive Stoffe
Enthält Dispenser
Gewichtskapazität Schwer
Abmessungen (L x B) 33.02 x 25.4 cm
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 33.02 cm
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 25.4 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 8,1 lb.
Gewicht (metrisch) 3.7 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.