Learn More
Thermo Scientific Chemicals NF-kB Aktivierungshemmer VI, BOT-64
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Beschreibung | Weißgrau |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eine zelldurchlässige Benzoxathiolverbindung, die als IKK2-Inhibitor wirkt |
| Formelmasse | 273,40g/mol |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeit | Löslich in Ethanol oder DMSO |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
| Form | Fest |
| InChI-Schlüssel | XFSSJIQCIPSBHJ-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |