Learn More
Thermo Scientific Chemicals NF-kB Aktivierungshemmer VI, BOT-64
Artikelnummer. p-7082413
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15416459
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64555.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eine zelldurchlässige Benzoxathiolverbindung, die als IKK2-Inhibitor wirkt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113760-29-5
Summenformel C15H15NO2S
Synonym (Z)-6,6-Dimethyl-2-(phenylimin)-6,7-dihydrobenzo[d][1,3]oxathiol-4(5H)-on
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine zelldurchlässige Benzoxathiolverbindung, die als IKK2-Inhibitor wirkt
Formelmasse 273,40g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in Ethanol oder DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest
InChI-Schlüssel XFSSJIQCIPSBHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CC2=C(SC(O2)=NC2=CC=CC=C2)C(=O)C1
IUPAC-Name 6,6-dimethyl-2-(phenylimino)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-1,3-benzoxathiol-4-one
Molekulargewicht (g/mol) 273.35