Learn More
NF45 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | NF45 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883494
|
Proteintech
14714-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873494
|
Proteintech
14714-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Nuclear factor of activated T-cells is a transcription factor required for T-cell expression of the interleukin 2 gene. NFAT binds to a sequence in the interleukin 2 gene enhancer known as the antigen receptor response element 2. In addition, NFAT can bind RNA and is an essential component for encapsidation and protein priming of hepatitis B viral polymerase. NFAT is a heterodimer of 45 kDa and 90 kDa proteins, the smaller of which is the product of this gene. The encoded protein binds strongly to the 90 kDa protein and stimulates its ability to enhance gene expression.Spezifikation
NF45 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q12905, Q9CXY6 | |
3608, 67781 | |
NF45 Fusion Protein Ag6436 | |
Primary | |
-20°C | |
ILF2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ILF2, NF45, PRO3063 | |
ILF2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |