Learn More
NG, NG'-Dimethy-L-Arginin Di(p-Hydroxyazobenzol-p'-Sulfonat) Salz, TRC
Artikelnummer. 30133355
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133355 10 mg 10 Milligramm
30009984 1 mg 1 Milligramm
30011567 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133355 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46358010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102783-24-4
Summenformel 2 C12 H10 N2 O4 S . C8 H18 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 758.82
Synonym L-Ornithine, N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-, bis[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonate] (9CI), Benzenesulfonic acid, 4-[(4-hydroxyphenyl)azo]-, compd. with N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine (2:1) (9CI), NG,NG-Dimethyl-L-arginine di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) salt, N5-[(Dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine bis[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonate] salt, (2S)-2-Amino-5-[[amino(dimethylamino)methylidene]amino]pentanoic acid 4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid (1:2), (S)-2-Amino-5-(3,3-dimethylguanidino)pentanoic acid di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) salt, Asymmetric dimethylarginine di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) salt, NG,NG-Dimethyl-L-arginine bis[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonate] salt
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-[(N,N-dimethylcarbamimidoyl)amino]pentansäure; 4-[(E)-(4-Hydroxyphenyl)Diazenyl]Benzolsulfonsäure
SMILES CN(C)C(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O.Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O.Oc3ccc(cc3)N=Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NG,NG'-Dimethy-L-arginine Di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) Salt
InChI-Formel InChI=1S/2C12H10N2O4S.C8H18N4O2/c2*15-11-5-1-9(2-6-11)13-14-10-3-7-12(8-4-10)19(16,17)18;1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14/h2*1-8,15H,(H,16,17,18);6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14)/b2*14-13+;/t;;6-/m..0/s1
Menge 10 mg
Formelmasse 758.2152
Versandbedingung Room Temperature