Learn More
NG25, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489097
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489097 5 mg -
16456518 10 mg 10 Milligramm
16451519 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16489097 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15434
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress NG25 is a potent dual TAK1 and MAP4K2 inhibitor, with IC50s of 149 nM and 21.7 nM, respectively.
NG25 is a potent dual TAK1 and MAP4K2 inhibitor, with IC50s of 149 nM and 21.7 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NG25
CAS 1315355-93-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H30F3N5O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (93.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=C(CN(CC2)CCN2CC)C=C1)C3=CC(OC4=C5C(NC=C5)=NC=C4)=C(C)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 537.58
Formelmasse 537.58
Reinheit (%) 99.09%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease