missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NGI-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487627 5 mg -
16495656 100 mg -
16474878 10 mg -
16411137 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16487627 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY117383

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress NGI-1 (ML414) is a potent oligosaccharyltransferase (OST) inhibitor, directly targeting and blocking the function of the OST catalytic subunits STT3A and STT3B. NGI-1 is a cell permeable inhibitor and can effectively reduce virus infectivity without affecting cell viability.

NGI-1 (ML414) is a potent oligosaccharyltransferase (OST) inhibitor, directly targeting and blocking the function of the OST catalytic subunits STT3A and STT3B. NGI-1 is a cell permeable inhibitor and can effectively reduce virus infectivity without affecting cell viability.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material NGI-1
CAS 790702-57-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H22N4O3S2
Menge 5 mg
Synonym ML414
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (253.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC=C(C)S1)C2=CC(S(=O)(N(C)C)=O)=CC=C2N3CCCC3
Molekulargewicht (g/mol) 394.51
Formelmasse 394.51
Reinheit (%) 98.08%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.