Learn More
Invitrogen™ NGLY1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9C10R7)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00 € - 457.00 €
Spezifikation
Antigen NGLY1
Klon 9C10R7
Konzentration 0.67 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30284641
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558061
20 μL
185.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30283408
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558062
100 μL
457.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MAAAALGSSS GSASPAVAEL CQNTPETFLE ASKLLLTYAD NILRNPNDEK YRSIRIGNTA FSTRLLPVRG AVECLFEMGF EEGETHLIFP KKASVEQLQK IRDLIAIERS SRLDGSNKSH KVKSSQQPAA STQLPTTPSS NPSGLNQHTR NRQGQSSDPP SASTVAADSA ILEVLQSNIQ HVLVYENPAL QEKALACIPV QELKRKSQEK LSRARKLDKG INISDEDFLL LELLHWFKEE FFHWVNNVLC SKCGGQTRSR DRSLLPSDDE LKWGAKEVED HYCDACQFSN RFPRYNNPEK.
This gene encodes an enzyme that catalyzes hydrolysis of an N(4)-(acetyl-beta-D-glucosaminyl) asparagine residue to N-acetyl-beta-D-glucosaminylamine and a peptide containing an aspartate residue. The encoded enzyme may play a role in the proteasome-mediated degradation of misfolded glycoproteins. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
NGLY1
0.67 mg/mL
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Q96IV0, Q9JI78
55768, 59007
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human NGLY1 (NP_060767.2).
Antibody
9C10R7
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse
NGLY1
1110002C09Rik; CDDG; CDG1V; hPNGase; mPNGase; NGLY1; N-glycanase 1; peptide N-glycanase homolog; Peptide:N-glycanase; peptide-N(4)-(N-acetyl-beta-glucosaminyl)asparagine amidase; PNG1; PNGase
NGLY1
Primary
Protein A