Learn More
MedChemExpress NH2-C2-NH-Boc
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 97.0% |
| CAS | 57260-73-8 |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Molekulargewicht | 160.21 g/mol |
| Produkttyp | Linker |
| Menge | 100 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Synonym | PROTAC Linker 22 |