Learn More
MedChemExpress NH2-PEG3-C1-Boc
Click to view available options
:
100 mg
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 263.33 g/mol |
| CAS | 189808-70-6 |
| Inhalt und Lagerung | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | PROTAC Linker 5 |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (379.75 mM; Need ultrasonic) |
| Ziel | Dopamine Receptor |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.