missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NHE1/SLC9A1 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-97304-50ul

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18650315

  • 216.00 € / 50 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

NHE1/SLC9A1 Polyclonal antibody specifically detects NHE1/SLC9A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

NHE1/SLC9A1
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
APNH1, APNHFLJ42224, Na(+)/H(+) antiporter, amiloride-sensitive, Na(+)/H(+) exchanger 1, Na+/H+, amiloride sensitive), Na-Li countertransporter, NHE-1, NHE1Na+/H+ antiporter, amiloride-sensitive, sodium/hydrogen exchanger 1, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 1 (antiporter, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1 (antiporter, Solute carrier family 9 member 1
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NHE1/SLC9A1 fragment.
50 μg
Neuroscience
6548
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.0)
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt