Learn More
NHE1/SLC9A1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00 € - 307.65 €
Spezifikation
Antigen NHE1/SLC9A1
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18634882
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-97304-100ul
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
326.00 €
307.65 € / 100 Mikroliter
Sparen 18.35 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18650315
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-97304-50ul
50 μg
216.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NHE1/SLC9A1 Polyclonal antibody specifically detects NHE1/SLC9A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
NHE1/SLC9A1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Neuroscience
PBS (pH 7.0)
6548
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
APNH1, APNHFLJ42224, Na(+)/H(+) antiporter, amiloride-sensitive, Na(+)/H(+) exchanger 1, Na+/H+, amiloride sensitive), Na-Li countertransporter, NHE-1, NHE1Na+/H+ antiporter, amiloride-sensitive, sodium/hydrogen exchanger 1, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 1 (antiporter, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1 (antiporter, Solute carrier family 9 member 1
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NHE1/SLC9A1 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.