Learn More
Nickelfolie, 0.127 mm (0.005 in.) Dicke, gebunden, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
20 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel foil |
Namenshinweis | 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 30 x 100 cm |
Reinheit (%) | ≥99% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈67.8g/20x30cm |
Form | Folie |