Learn More
Alfa Aesar™ Nickel(II) 2,4-Pentandionat, 95 %
Katalysator und UV-Stabilisator
Marke: Alfa Aesar™ 018811.14
Weitere Details : CAS : 3264-82-2 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge | 25g |
---|
Chemische Identifikatoren
3264-82-2 | |
256.911 | |
BMGNSKKZFQMGDH-SYWGCQIGSA-L | |
53384569 | |
CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Ni+2] |
C10H14NiO4 | |
MFCD00000024 | |
nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii | |
Nickel(2+);(E)-4-Oxopent-2-en-2-olat |
Spezifikation
Nickel(II) 2,4-pentanedionate | |
Hygroscopic | |
~230°C (decomposition) | |
3264-82-2 | |
MFCD00000024 | |
14,6500 | |
Soluble in water,alcohol,toluene. | |
CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Ni+2] | |
256.911 | |
256.91 | |
95% |
Odorless | |
Grün | |
25g | |
C10H14NiO4 | |
4157970 | |
nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii | |
BMGNSKKZFQMGDH-SYWGCQIGSA-L | |
Nickel(2+);(E)-4-Oxopent-2-en-2-olat | |
53384569 | |
Pulver |