Learn More
Nickel-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel sputtering target |
Namenshinweis | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
Menge | 1 Ea. |
CAS | 7440-02-0 |
Geruch | Odorless |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Ni |
MDL-Nummer | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Synonym | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
InChI-Schlüssel | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |