Learn More
Niclosamid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15702987 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15702987 25 g 25 Gramm
15712987 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15702987 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461840250
Neugier zahlt sich aus
Verwenden Sie den Aktionscode 27966
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-65-7
Summenformel C13H8Cl2N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 327.12
MDL-Nummer MFCD00057597
InChI-Schlüssel RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niclosamide, 5-chloro-n-2-chloro-4-nitrophenyl-2-hydroxybenzamide, niclocide, bayluscid, phenasal, tredemine, fenasal, yomesan, dichlosale, helmiantin
PubChem CID 4477
IUPAC-Name 5-chlor-N-(2-chlor-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamid
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niclosamide
Schmelzpunkt 225.0°C to 230.0°C
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in ethanol, chloroform, ether
Formelmasse 327.12
Reinheit (%) 97+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niclosamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Niclosamide