Learn More
Niclosamid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15712987 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15712987 100 g 100 Gramm
15702987 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15712987 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461841000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-65-7
Summenformel C13H8Cl2N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 327.12
MDL-Nummer MFCD00057597
InChI-Schlüssel RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niclosamide, 5-chloro-n-2-chloro-4-nitrophenyl-2-hydroxybenzamide, niclocide, bayluscid, phenasal, tredemine, fenasal, yomesan, dichlosale, helmiantin
PubChem CID 4477
IUPAC-Name 5-chlor-N-(2-chlor-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamid
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niclosamide
Schmelzpunkt 225.0°C to 230.0°C
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in ethanol, chloroform, ether
Formelmasse 327.12
Reinheit (%) 97+%