missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nicodicosapent, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467438
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16467438 10 mg 10 Milligramm
16449917 5 mg 5 Milligramm
16413467 50 mg 50 Milligramm
16407416 100 mg -
16400306 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16467438 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17640
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Nicodicosapent is a fatty acid niacin conjugate that is also an inhibitor of the sterol regulatory element binding protein (SREBP), a key regulator of cholesterol metabolism proteins such as PCSK9, HMG-CoA reductase, ATP citrate lyase, and NPC1L1.

Nicodicosapent is a fatty acid niacin conjugate that is also an inhibitor of the sterol regulatory element binding protein (SREBP), a key regulator of cholesterol metabolism proteins such as PCSK9, HMG-CoA reductase, ATP citrate lyase, and NPC1L1.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nicodicosapent
CAS 1269181-69-2
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H39N3O2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.41 mM) ∣Ethanol : 2 mg/mL (4.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)NCCNC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 449.63
Formelmasse 449.63
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.