Learn More
β-Nicotinamid-adenin-dinucleotid, MP Biomedicals™
Catalog Number p-7083076
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
53-84-9
C21H27N7O14P2
663.43
MFCD00150377
BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Nicotinamid-adenin-dinukleotid, Diphosphopyridin-Nukleotid, Nad-oxidiert, Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, Nad+, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
15938971
CHEBI:57540
[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]Methylphosphat
NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
53-84-9
C21H27N7O14P2
663.43
MFCD00150377
BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Nicotinamid-adenin-dinukleotid, Diphosphopyridin-Nukleotid, Nad-oxidiert, Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, Nad+, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
15938971
CHEBI:57540
[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]Methylphosphat
NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Dient als Coenzym der Dehydrogenasen. β-Nicotinamid-adenin-dinucleotid, MP Biomedicals ist eine der biologisch aktiven Formen von Nicotinsäure, die in lebenden Zellen hauptsächlich im oxidierten Zustand auftritt. Es ist ein wichtiges Elektronenakzeptor-Mol
  • Dient als Coenzym der Dehydrogenasen, insbesondere bei der Dehydrierung von Primär- und Sekundäralkoholen
  • Dient in der Regel als Wasserstoffakzeptor und bildet NADH, das dann als Wasserstoffspender in der Atemkette dient
  • Dient als Coenzym für Hydrid-Transfer-Enzyme
  • Wird als Substrat für NAD(+) verbrauchende Enzyme verwendet, zu denen ADP-Ribose-Transferasen, Poly(ADP-Ribose)-Polymerasen, cADP-Ribose-Synthasen und Sirtuine gehören
  • Kürzlich wurde berichtet, dass es ein P2Y11-Agonist ist
pH 2 bis 4 (1 % aq. soln.)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (200 mg/ml)
Formelmasse 663.40 (anhydrisch)
Reinheit (%) ≥ 93 %
Physikalische Form Weißes Pulver