missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31005765
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31005765 1 g
31000188 100 g
30990448 25 g
30993058 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31005765 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1165811g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
CAS 53-59-8
Summenformel C21H28N7O17P3
MDL-Nummer MFCD00067537
Menge 1 g
SMILES O=C(C1=C[N+]([C@@H]2O[C@H](COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N4C5=NC=NC(N)=C5N=C4)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)(O)=O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)=CC=C1)N
Molekulargewicht (g/mol) 743.41
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.