Learn More
Nicotinamide N-oxide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16434596
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16434596 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16434596 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101407
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Nicotinamide N-oxide, an in vivo nicotinamide metabolite, is a potent, and selective antagonist of the CXCR2 receptor.
Nicotinamide N-oxide, an in vivo nicotinamide metabolite, is a potent, and selective antagonist of the CXCR2 receptor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinamide N-oxide
CAS 1986-81-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H6N2O2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 20 mg/mL (144.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (72.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C[N+]([O-])=CC=C1)N
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 99.93%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation