missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-99069-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 Polyclonal antibody specifically detects Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 | |
| a7 nicotinic acetylcholine receptor, alpha 7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor, alpha-7 nicotinic cholinergic receptor subunit, cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7, cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 7, CHRNA7-2, NACHRA7, neuronal acetylcholine receptor protein, alpha-7 chain, neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-7 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7. | |
| 50 μg | |
| Signal Transduction | |
| 1139 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| 0.2 μm filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur