Learn More
Nicotinsäure-N-oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758551
11.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2398-81-4
C6H6NO3
140.12
MFCD00006201
GDILJONVBZVAFH-UHFFFAOYNA-N
nicotinic acid n-oxide, oxiniacic acid, nicotinic acid 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid, 1-oxide, nicotinic acid oxide, n-hydroxynicotinic acid, 3-carboxypyridin-1-ium-1-olate, 3-carboxypyridine n-oxide, 3-carboxypyridine 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid oxide
16976
5-carboxy-1,2-dihydro-1λ²-pyridine-1,1-diium-2-id-1-olate
OC(=O)C1=C[NH++]([O-])[CH-]C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2398-81-4
C6H6NO3
140.12
MFCD00006201
GDILJONVBZVAFH-UHFFFAOYNA-N
nicotinic acid n-oxide, oxiniacic acid, nicotinic acid 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid, 1-oxide, nicotinic acid oxide, n-hydroxynicotinic acid, 3-carboxypyridin-1-ium-1-olate, 3-carboxypyridine n-oxide, 3-carboxypyridine 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid oxide
16976
5-carboxy-1,2-dihydro-1λ²-pyridine-1,1-diium-2-id-1-olate
OC(=O)C1=C[NH++]([O-])[CH-]C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nicotinic acid N-oxide
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 260.0°C to 262.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 7040
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver