Learn More
Nidufexor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466997
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16466997 5 mg 5 Milligramm
16460607 50 mg 50 Milligramm
16455206 100 mg 100 Milligramm
16444278 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16466997 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY109096
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Nidufexor (LMB763) is an orally-available farnesoid X receptor (FXR) agonist for the research of nonalcoholic steatohepatitis (NASH).
Nidufexor (LMB763) is an orally-available farnesoid X receptor (FXR) agonist for the research of nonalcoholic steatohepatitis (NASH).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nidufexor
CAS 1773489-72-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H22ClN3O4
Menge 5 mg
Synonym LMB763
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (170.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C(C2=CC(Cl)=CC=C2OC3)=C3C(C(N(CC4=CC=CC=C4)CC5=CC=C(C(O)=O)C=C5)=O)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 487.93
Formelmasse 487.93
Reinheit (%) 98.51%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation