Learn More
Nifedipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462119
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16462119 1 g -
16450858 5 g 5 Gramm
16408448 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16462119 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0284
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Nifedipine (BAY-a-1040) is a potent calcium channel blocker and drug of choice for cardiac insufficiencies.
Nifedipine (BAY-a-1040) is a potent calcium channel blocker and drug of choice for cardiac insufficiencies.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nifedipine
CAS 21829-25-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H18N2O6
Menge 1 g
Synonym BAY-a-1040
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (288.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.89 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 346.33
Formelmasse 346.33
Reinheit (%) 99.35%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation