Learn More
Nifekalant Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17942885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17942885 1 g 1 Gramm
17952025 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17942885 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4571001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130656-51-8
Summenformel C19 H27 N5 O5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 441.9091
Synonym 6-[[2-[(2-Hydroxyethyl)[3-(4-nitrophenyl)propyl]amino]ethyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione Hydrochloride, MS 551, Shinbit
IUPAC-Name 6-[2-[2-Hydroxyethyl-[3-(4-Nitrophenyl)Propyl]Amino]Ethylamino]-1,3-Dimethylpyrimidin-2,4-Dion; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN1C(=O)C=C(NCCN(CCO)CCCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])N(C)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nifekalant Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H27N5O5.ClH/c1-21-17(14-18(26)22(2)19(21)27)20-9-11-23(12-13-25)10-3-4-15-5-7-16(8-6-15)24(28)29;/h5-8,14,20,25H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Formelmasse 441.1779