Learn More
Niflumic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408346
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16408346 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16408346 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0493
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Niflumic acid, a Ca2+-activated Cl- channel blocker, is an analgesic and anti-inflammatory agent used in the treatment of rheumatoid arthritis.
Niflumic acid, a Ca2+-activated Cl- channel blocker, is an analgesic and anti-inflammatory agent used in the treatment of rheumatoid arthritis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niflumic acid
CAS 4394-00-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H9F3N2O2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.33 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)O
Molekulargewicht (g/mol) 282.22
Formelmasse 282.22
Reinheit (%) 99.84%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation