Learn More
Niflumidsäure, TRC
Artikelnummer. 30135460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
5 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135460 5 g 5 Gramm
30132596 2.5 mg 2.50 Milligramm
18042750 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135460 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4575005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4394-00-7
Summenformel C13 H9 F3 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.22
Synonym Niflumic Acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(α,α,α-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid, UP-83, Actol, Forenol, Landruma, Nifluril
IUPAC-Name 2-[3-(Trifluormethyl)anilino]Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niflumic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
Formelmasse 282.0616