Learn More
Nifuratel, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498006
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16498006
Marke: Medchem Express HYA0059
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Nifuratel(NF 113, SAP 113) is a broad antibacterial spectrum agent, which is used as an antibacterial, antifungal, and antiprotozoal (Trichomonas).
Nifuratel(NF 113, SAP 113) is a broad antibacterial spectrum agent, which is used as an antibacterial, antifungal, and antiprotozoal (Trichomonas).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nifuratel
Physikalische Form Solid
CAS 4936-47-4
Farbe Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H11N3O5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym NF 113 SAP 113 Methylmercadone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (175.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1OC(CSC)CN1/N=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2
Molekulargewicht (g/mol) 285.28
Formelmasse 285.28
Reinheit (%) 98.87%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.