Learn More
Nifursemizone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496207
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 16496207
Marke: Medchem Express HY101660
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Nifursemizone is an antiprotozoal drug.
Nifursemizone is an antiprotozoal drug.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nifursemizone
Physikalische Form Solid
CAS 5579-89-5
Farbe Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H10N4O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Etafurazone NF161
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20.83 mg/mL (92.09 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=[N+](C1=CC=C(/C=N/N(C(N)=O)CC)O1)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 226.19
Formelmasse 226.19
Reinheit (%) 99.25%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.