missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nifursol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16432286
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16432286 500 mg -
16468796 100 mg 100 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16432286

Marke: Medchem Express HYB1703

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Nifursol is a potent and orally active veterinary antibiotic for the prevention of histomoniasis. Nifursol rapidly metabolizes to form the metabolic marker 3,5-dinitrosalicyclic acid hydrazide (DNSAH) which can persist for a long time. Nifursol is widely used for the research of Escherichia Gastroenteropathy in poultry, fowl and aquatic animal.

Nifursol is a potent and orally active veterinary antibiotic for the prevention of histomoniasis. Nifursol rapidly metabolizes to form the metabolic marker 3,5-dinitrosalicyclic acid hydrazide (DNSAH) which can persist for a long time. Nifursol is widely used for the research of Escherichia Gastroenteropathy in poultry, fowl and aquatic animal.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nifursol
Physikalische Form Solid
CAS 16915-70-1
Farbe Yellow
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H7N5O9
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (136.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)C2=CC([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C2O
Molekulargewicht (g/mol) 365.21
Formelmasse 365.21
Reinheit (%) 97.8%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.