Learn More
NIK SMI1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460927
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16460927
Marke: Medchem Express HY112433
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress NIK SMI1 is a potent, selective NF-κB inducing kinase (NIK) inhibitor, which inhibits NIK-catalyzed hydrolysis of ATP to ADP with IC50 of 0.23±0.17 nM.
NIK SMI1 is a potent, selective NF-κB inducing kinase (NIK) inhibitor, which inhibits NIK-catalyzed hydrolysis of ATP to ADP with IC50 of 0.23±0.17 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NIK SMI1
CAS 1660114-31-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H19N3O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (342.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=NC(C2=CC=CC(C#C[C@]3(O)CCN(C)C3=O)=C2)=CC(OC)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 365.38
Formelmasse 365.38
Reinheit (%) 99.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.