Learn More
Nikethamide, MedChemExpress
Beschreibung
Nikethamide, one of the respiratory central stimulants, has the potential for respiratory failure research.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nikethamide |
| CAS | 59-26-7 |
| Farbe | Colorless |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H14N2O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | N,N-Diethylnicotinamide |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 50 mg/mL (280.54 mM) ∣DMSO : ≥ 1 mg/mL (5.61 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CN=C1)N(CC)CC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 178.23 |
| Mehr anzeigen |