Learn More
Nimodipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488196
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488196 100 mg 100 Milligramm
16462076 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16488196 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0265
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Nimodipine (BAY-e 9736) is an orally active, well-tolerated and light-sensitive dihydropyridine calcium antagonist. Nimodipine can be used for the research of cerebrovascular disorders.
Nimodipine (BAY-e 9736) is an orally active, well-tolerated and light-sensitive dihydropyridine calcium antagonist. Nimodipine can be used for the research of cerebrovascular disorders.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nimodipine
CAS 66085-59-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H26N2O7
Menge 100 mg
Synonym BAY-e 9736
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (238.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCCOC
Molekulargewicht (g/mol) 418.44
Formelmasse 418.44
Reinheit (%) 98.71%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation