missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ningetinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16466807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16466807 5 mg 5 Milligramm
16445076 100 mg -
16424108 10 mg 10 Milligramm
16412956 25 mg 25 Milligramm
16400467 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16466807 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY107145A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ningetinib is a potent, orally bioavailable small molecule tyrosine kinase inhibitor (TKI) with IC50s of 6.7, 1.9 and c-Met, VEGFR2 and Axl, respectively.

Ningetinib is a potent, orally bioavailable small molecule tyrosine kinase inhibitor (TKI) with IC50s of 6.7, 1.9 and c-Met, VEGFR2 and Axl, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ningetinib
CAS 1394820-69-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H29FN4O5
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (29.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C(NC2=CC(F)=C(OC3=CC=NC4=C3C=CC(OCC(C)(O)C)=C4)C=C2)=O)C(N(C5=CC=CC=C5)N1C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 556.58
Formelmasse 556.58
Reinheit (%) 99.79%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.