Learn More
Macherey-Nagel™ 100ML Dragendorff-Munies-Sprühreagenz für China Al kaloide Packung a 100 ml
Verwendet für postchromatographische Nachweisreaktionen in der Dünnschichtchromatographie. Macherey-Nagel™ TLC Spray Visualization Reagenzien sind eine Auswahl häufig verwendeter Sprühreagenzien, die zum Sprühen oder Tauchen von TLC-Platten geeignet sind. Glaslaborzerstäuber (MFR.-Nr. 814101) separat erhältlich.
Marke: Macherey-Nagel™ 814203
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08600kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
- Große Auswahl an erstklassigen Reagenzien für den Nachweis einer Vielzahl von Substanzen
- Kann zum Besprühen oder Eintauchen von TLC-Platten verwendet werden
- Verpackt in braunen 100-ml-Schraubflaschen
- Zur Verwendung mit chemisch beständigen Zerstäubern, einschließlich dem Laborzerstäuber aus Macherey-Nagel-Glas mit Gummisaugball (MFR.-Nr. 814101, separat erhältlich)
Spezifikation
7705-08-0 | |
0,79 – 0,86 g/cm3 | |
Ninhydrin-Sprayreagenz | |
Ninhydrin in Ethanol | |
TLC-Platten | |
-114 °C | |
Alkoholisch | |
Sprühvisualisierungsreagenz | |
Lösung |
Rot | |
Sprühen oder Eintauchen | |
0,1 bis < 1 % Ninhydrin | |
Nachweis von Aminosäuren, Aminen, Aminozucker | |
Ethanol | |
C9H6O4 | |
Bernsteinflasche mit Schraubverschluss | |
100 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Ninhydrin spray reagent 100 ml
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, ninhydrin