Learn More
Carl Roth™ Ninhydrin Spray Solution
Artikelnummer. 15346930
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Ninhydrin-Sprühlösung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
15346930 Ninhydrin-Sprühlösung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15346930 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. CP30.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) TLC
Material Ninhydrin
Produkttyp Ninhydrin-Sprühlösung
Menge 1 Each
Zur Verwendung mit (Anwendung) For detection of amino acids, amines and amino sugars