Learn More
Carl Roth™ Ninhydrin Spray Solution
Artikelnummer. 15346930
Encompass_Preferred
Click to view available options
Produkttyp:
Ninhydrin-Sprühlösung
Artikelnummer. 15346930
Marke: Carl Roth™ CP30.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Specifica
Zur Verwendung mit (Geräte) TLC
Material Ninhydrin
Produkttyp Ninhydrin-Sprühlösung
Menge 1 Each
Zur Verwendung mit (Anwendung) For detection of amino acids, amines and amino sugars
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato