Learn More
Nipecotamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10153180 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10153180 5 g Glasflasche 5 Gramm
10466042 50 g Glasflasche 50 Gramm
10732374 250 g Glasflasche 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10153180
Marke: Thermo Scientific Acros 128300050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4138-26-5
Summenformel C6H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00005993
InChI-Schlüssel BVOCPVIXARZNQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym nipecotamide, 3-piperidinecarboxamide, nipecotic acid amide, hexahydronicotinamide, piperidine-3-carboxylic acid amide, racemic nipecotamide, pubchem11797, acmc-20lak2, 3-piperidine carboxamide
PubChem CID 92980
ChEBI CHEBI:60116
IUPAC-Name Piperidin-3-carboxamid
SMILES C1CC(CNC1)C(=O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material Nipecotamide
Schmelzpunkt 102°C to 108°C
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver