Learn More
Niraparib metabolite M1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422459
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16422459 1 mg 1 Milligramm
16411238 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422459 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYG0023
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Niraparib metabolite M1 is a metabolite of niraparib, and the latter one acts as a novel poly(ADP-Ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
Niraparib metabolite M1 is a metabolite of niraparib, and the latter one acts as a novel poly(ADP-Ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niraparib metabolite M1
CAS 1476777-06-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H19N3O2
Menge 1 mg
Synonym Niraparib carboxylic acid metabolite M1 M1 metabolite of niraparib
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.17 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@H]4CNCCC4)C=C3)N=C12)O
Molekulargewicht (g/mol) 321.37
Formelmasse 321.37
Reinheit (%) 99.7%
Güte Research
Physikalische Form Solid