Learn More
MedChemExpress Nisin
Artikelnummer. 16479206
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16479206 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16479206 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1607
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Nisin is a bacteriocin produced by a group of Gram-positive bacteria that belongs to Lactococcus and Streptococcus species.
Spezifikation
CAS 1414-45-5
Inhalt und Lagerung Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Molekulargewicht 3354.07 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 100 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 1 mg/mL (0.30 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣adjust pH to 3 with HCl) (insoluble)