Learn More
MedChemExpress Nisin
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1414-45-5 |
| Inhalt und Lagerung | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekulargewicht | 3354.07 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 5 g |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 1 mg/mL (0.30 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣adjust pH to 3 with HCl) (insoluble) |