Learn More
Nisoldipine, MedChemExpress
Beschreibung
Nisoldipine(BAY-k 5552
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nisoldipine |
| CAS | 63675-72-9 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H24N2O6 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | BAY-k 5552 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.46 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC(C)C)=O)C1C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)OC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 388.41 |
| Mehr anzeigen |