Learn More
Nitazoxanide-d4, MedChemExpress
Beschreibung
Nitazoxanide D4 (NTZ D4) is the deuterium labeled Nitazoxanide, which is an antiprotozoal agent.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitazoxanide-d4 |
| CAS | 1246819-17-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Physikalische Form | Solid |
| Summenformel | C12H5D4N3O5S |
| Farbe | Off-White |
| Synonym | NTZ-d4 NSC-697855-d4 |
| SMILES | O=C(NC1=NC=C([N+]([O-])=O)S1)C2=C(OC(C)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 311.31 |
| Menge | 5 mg |
| Mehr anzeigen |