Learn More
Nitazoxanide, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Nitazoxanide inhibits Giardia lamblia trophozoite proliferation in axenic culture with an IC50 of 2.4 μM. Nitazoxanide can be used for the research of parasitic gastroenteritis. Nitazoxanide shows anti-Japanese encephalitis virus (JEV) activity in a mouse model.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitazoxanide |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 55981-09-4 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H9N3O5S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | NTZ NSC 697855 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.44 mM) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.