Learn More
Nitazoxanide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464307
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16464307
Marke: Medchem Express HYB0217
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Nitazoxanide (NTZ), an anthelmintic agent, exhibits a broad spectrum of activities against a wide variety of helminths, protozoa, and enteric bacteria infecting animals and humans.
Nitazoxanide inhibits Giardia lamblia trophozoite proliferation in axenic culture with an IC50 of 2.4 μM. Nitazoxanide can be used for the research of parasitic gastroenteritis. Nitazoxanide shows anti-Japanese encephalitis virus (JEV) activity in a mouse model.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitazoxanide
Physikalische Form Powder
CAS 55981-09-4
Farbe Light Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H9N3O5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym NTZ NSC 697855
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.44 mM)
SMILES O=C(NC1=NC=C([N+]([O-])=O)S1)C2=CC=CC=C2OC(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 307.28
Formelmasse 307.28
Reinheit (%) 98.35%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.