Learn More
NITD008, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475448
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16475448 10 mg -
16461319 1 mg -
16418167 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16475448 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12957
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress NITD008 is a potent and selective flaviviruse inhibitor which can inhibit Dengue Virus Type 2 (DENV-2) with an EC50 of 0.64 μM.
NITD008 is a potent and selective flaviviruse inhibitor which can inhibit Dengue Virus Type 2 (DENV-2) with an EC50 of 0.64 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NITD008
CAS 1044589-82-3
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H14N4O4
Menge 10 mg
Synonym 7-Deaza-2'-C-acetylene-adenosine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (172.25 mM)
SMILES O[C@@]1(C#C)[C@H](N2C=CC3=C(N)N=CN=C32)O[C@H](CO)[C@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 290.27
Formelmasse 290.27
Reinheit (%) 96.2%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus